5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat Dinatriumsalz (BCIP-Na)
Lieferant: Roth Carl
Synonyms: 5-Bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl phosphate sodium, X-phosphate disodium salt, Sodium 5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl phosphate
A155.1 A155.2 A155.3 A155.4
ROTHA155.1EA 43.55 CHF
ROTHA155.1 ROTHA155.2 ROTHA155.3 ROTHA155.4
5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat Dinatriumsalz (BCIP-Na)
5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat Dinatriumsalz (BCIP-Na)
Formel: C₈H₄BrClNNa₂O₄P
MW: 370,43 g/mol
MDL Number: MFCD00036757
CAS-Nummer: 102185-33-1