5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat Dinatriumsalz (BCIP-Na), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck Millipore (Oncogene)
203788-1EA 834 CHF
203788-1
5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat Dinatriumsalz (BCIP-Na), Sigma-Aldrich®
5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat Dinatriumsalz (BCIP-Na)
Formel: C₈H₄BrClNNa₂O₄P
MW: 370,43 g/mol
MDL Number: MFCD00036757
CAS-Nummer: 102185-33-1