5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat Dinatriumsalz (BCIP-Na)
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
BACE4031125.0250EA
0
CHF
BACE4031125.0250
BACE4031125.1000
5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat Dinatriumsalz (BCIP-Na)
5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat Dinatriumsalz (BCIP-Na)
Formel:
C₈H₄BrClNNa₂O₄P MW: 370,43 g/mol |
MDL Number:
MFCD00036757 CAS-Nummer: 102185-33-1 |