5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat Dinatriumsalz (BCIP-Na) ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
H56265.03EA 677 CHF
H56265.03
5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat Dinatriumsalz (BCIP-Na) ≥98%
5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat Dinatriumsalz (BCIP-Na)
Formel: C₈H₄BrClNNa₂O₄P
MW: 370,43 g/mol
MDL Number: MFCD00036757
CAS-Nummer: 102185-33-1