Cumolhydroperoxid
Lieferant: Cayman Chemical
CAYM703118-1EA 104 CHF
CAYM703118-1
Cumolhydroperoxid
Cumolhydroperoxid
Formel: C₉H₁₂O₂
MW: 152,20 g/mol
MDL Number: MFCD00002129
CAS-Nummer: 80-15-9
EINECS: 201-254-7