Iminodiessigsäure 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
204970250 204975000 204970025
ACRO204970250EA 27.8 CHF
ACRO204970250 ACRO204975000 ACRO204970025
Iminodiessigsäure 98+%
Iminodiessigsäure
Formel: C₄H₇NO₄
Melting Pt: 243 °C (dec.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004280
CAS-Nummer: 142-73-4
EINECS: 205-555-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.0 %