Ethyl-1,3-dithian-2-carboxylat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L00663.06
L00663.14
L00663.06EA
152
CHF
L00663.06
L00663.14
Ethyl-1,3-dithian-2-carboxylat ≥98%
Ethyl-1,3-dithian-2-carboxylat
Purity: 98+%
CAS No.: 20462-00-4
Molecular Formula: C7H12O2S2
Formula Weight: 192.30
Flash Point: 54°(129°F)
Refractive Index: 1.5400
Melting Point: 19-21°
Boiling Point: 75-77°/0.2mm
Beilstein Reference: 1424352
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00006657
Formel:
C₇H₁₂O₂S₂ MW: 192.30 g/mol Siedepunkt: 75…77 °C (0.2 mmHg) Melting Pt: 19…21 °C Dichte: 1.220 Flash-Pt: 54 °C (129 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006657 CAS-Nummer: 20462-00-4 EINECS: 243-838-4 ADR: 3 III |