Phthalan ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: 1,3-Dihydrobenzo[c]furan
A10217.06 A10217.14 A10217.22
A10217.06EA 75.9 CHF
A10217.06 A10217.14 A10217.22
Phthalan ≥98%
Phthalan
Purity: 98% CAS No.: 496-14-0 Molecular Formula: C8H8O Formula Weight: 120.15 Flash Point: 63°(145°F) Refractive Index: 1.5460 Boiling Point: 192° Beilstein Reference: 111932 MDL No.: MFCD00005932
Formel: C₈H₈O
Siedepunkt: 192 °C
Dichte: 1.094
Flash-Pt: 63 °C (145 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005932
CAS-Nummer: 496-14-0
EINECS: 207-815-2