1-Methylimidazol-2-carbonsäure
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
Synonyms: 1-Methyl-1H-imidazole-2-carboxylic acid
4035264.0001 4035264.0005
BACE4035264.0001EA 0 CHF
BACE4035264.0001 BACE4035264.0005
1-Methylimidazol-2-carbonsäure
1-Methylimidazol-2-carbonsäure
Formel: C₅H₆N₂O₂
MW: 126.11 g/mol
MDL Number: MFCD01863421
CAS-Nummer: 20485-43-2