Triethyl-2-phosphonobutyrat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L09329.06 L09329.14
L09329.06EA 72.1 CHF
L09329.06 L09329.14
Triethyl-2-phosphonobutyrat ≥97%
Triethyl-2-phosphonobutyrat
Purity: 97% CAS No.: 17145-91-4 Molecular Formula: C10H21O5P Formula Weight: 252.25 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4330 Boiling Point: 105-106°/2mm Beilstein Reference: 1789280 MDL No.: MFCD00041347
Formel: C₁₀H₂₁O₅P
Siedepunkt: 105…106 °C (2 mmHg)
Dichte: 1.064
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041347
CAS-Nummer: 17145-91-4