4-(Trifluormethyl)benzhydrol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L14147.03
L14147.06
L14147.03EA
30.7
CHF
L14147.03
L14147.06
4-(Trifluormethyl)benzhydrol ≥97%
4-(Trifluormethyl)benzhydrol
Purity: 97%
CAS No.: 395-23-3
Molecular Formula: C14H11F3O
Formula Weight: 252.23
Melting Point: 59-61°
Boiling Point: 122-124°/0.4mm
MDL No.: MFCD00014399
Formel:
C₁₄H₁₁F₃O Siedepunkt: 122…124 °C (0,4 mmHg) Melting Pt: 59…61 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00014399 CAS-Nummer: 395-23-3 EINECS: 209-917-2 |