(4R,5S)-(+)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinon 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: (4R,5S)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidone
337630010 337630050 337630250
ACRO337630010EA 69.5 CHF
ACRO337630010 ACRO337630050 ACRO337630250
(4R,5S)-(+)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinon 99%
(4R,5S)-(+)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinon
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,2000 g/mol
Melting Pt: 118…121 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010845
CAS-Nummer: 77943-39-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +165° to +175° (20°C, 589 nm) (c=2, CHCl3)