1,3-Dichlor-2-iodbenzol 98
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H55365.03 H55365.06 H55365.14
H55365.03EA 68.5 CHF
H55365.03 H55365.06 H55365.14
1,3-Dichlor-2-iodbenzol 98
1,3-Dichloro-2-iodobenzene
Purity: 98% CAS No.: 19230-28-5 Molecular Formula: C6H3Cl2I Formula Weight: 272.90 Melting Point: 64-67° MDL No.: MFCD00060658
Formel: C₆H₃Cl₂I
MW: 272.90 g/mol
Melting Pt: 64…67 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00060658
CAS-Nummer: 19230-28-5