4-Methyl-2-pentin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
H53442.03
H53442.06
H53442.14
H53442.03EA
57.8
CHF
H53442.03
H53442.06
H53442.14
4-Methyl-2-pentin ≥97%
4-Methyl-2-pentyne
Purity: 97%
CAS No.: 21020-27-9
Molecular Formula: C6H10
Formula Weight: 82.15
Flash Point: -12°(-10°F)
Refractive Index: 1.407
Boiling Point: 71-73°
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00041615
Formel:
C₆H₁₀ MW: 82,15 g/mol Siedepunkt: 71…73 °C Dichte: 0.711 Flash-Pt: –12 °C (10 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00041615 CAS-Nummer: 21020-27-9 ADR: 3,II |