1,3-Difluoraceton 98
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H51145.03 H51145.06
H51145.03EA 181 CHF
H51145.03 H51145.06
1,3-Difluoraceton 98
1,3-Difluoraceton
Purity: 98% CAS No.: 453-14-5 Molecular Formula: C3H4F2O Formula Weight: 94.06 Boiling Point: 101-102° UN No.: 2929 MDL No.: MFCD07368665
Formel: C₃H₄F₂O
MW: 94.06 g/mol
Siedepunkt: 101…102 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07368665
CAS-Nummer: 453-14-5
UN: 2929
ADR: 6.1 II
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable