(Ethylthio)aceton 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
L04142.06
L04142.14
L04142.06EA
103
CHF
L04142.06
L04142.14
(Ethylthio)aceton 95%
(Ethylthio)aceton
Purity: 95%
CAS No.: 20996-62-7
Molecular Formula: C5H10OS
Formula Weight: 118.20
Flash Point: 52°(125°F)
Refractive Index: 1.4720
Boiling Point: 170-172°
Beilstein Reference: 1740830
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00026976
Formel:
C₅H₁₀OS MW: 118,20 g/mol Siedepunkt: 170…172 °C Flash-Pt: 52 °C (125 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00026976 CAS-Nummer: 20996-62-7 EINECS: 244-143-9 ADR: 3,III |