Ethyl-4-chloracetoacetat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
177640500 177642500
ACRO177640500EA 32.2 CHF
ACRO177640500 ACRO177642500
Ethyl-4-chloracetoacetat 98%
Ethyl-4-chloracetoacetat
Formel: C₆H₉ClO₃
Siedepunkt: 103 °C (16 mmHg)
Melting Pt: –8 °C
Dichte: 1,21 g/cm³
Flash-Pt: 96 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000939
CAS-Nummer: 638-07-3
EINECS: 211-317-0
UN: 2927
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4515 to 1.4545 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %