Natriumbis(trimethylsilyl)amid 2 M in THF
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: HMDS sodium salt, N-Sodiohexamethyldisilazane, Sodium bis(trimethylsilyl)amide, HMDS-Na
L13352.AE L13352.AP
L13352.AEEA 162 CHF
L13352.AE L13352.AP
Natriumbis(trimethylsilyl)amid 2 M in THF
Natriumbis(trimethylsilyl)amid
CAS No.: 1070-89-9 Molecular Formula: C6H18NNaSi2 Formula Weight: 183.38 Flash Point: -17°(1°F) Beilstein Reference: 3629917 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00009835
Formel: C₆H₁₈NNaSi₂
MW: 183,38 g/mol
Dichte: 0.920
Flash-Pt: –17 °C (1 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009835
CAS-Nummer: 1070-89-9
EINECS: 213-983-8
UN: 2924
ADR: 3,II