2,4-Dichlorbenzylmercaptan ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: (2,4-Dichlorophenyl)methanethiol, 2,4-Dichlorobenzenemethanethiol
B24999.06 B24999.14
B24999.06EA 98.8 CHF
B24999.06 B24999.14
2,4-Dichlorbenzylmercaptan ≥98%
2,4-Dichlorbenzylmercaptan
Purity: 98+% CAS No.: 59293-67-3 Molecular Formula: C7H6Cl2S Formula Weight: 193.10 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.6045 Boiling Point: 150-151°/12mm Beilstein Reference: 509602 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00039650
Formel: C₇H₆Cl₂S
MW: 193,10 g/mol
Siedepunkt: 150…151 °C (12 mmHg)
Dichte: 1.36
Flash-Pt: >100 °C (212 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039650
CAS-Nummer: 59293-67-3
EINECS: 261-687-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III