Cyclobutancarbonitril ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
A10309.06
A10309.14
A10309.06EA
222
CHF
A10309.06
A10309.14
Cyclobutancarbonitril ≥97%
Cyclobutancarbonitril
Purity: 97%
CAS No.: 4426-11-3
Molecular Formula: C5H7N
Formula Weight: 81.12
Flash Point: 42°(107°F)
Refractive Index: 1.4325
Odour: Recognizable
Boiling Point: 144-146°
Beilstein Reference: 2037573
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00013735
Formel:
C₅H₇N MW: 81,12 g/mol Siedepunkt: 144…146 °C Dichte: 0.868 Flash-Pt: 42 °C (107 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013735 CAS-Nummer: 4426-11-3 EINECS: 224-606-1 UN: 1992 ADR: 3,III |