Tetraethylorthocarbonat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A17835.06 A17835.14 A17835.22
A17835.06EA 75.3 CHF
A17835.06 A17835.14 A17835.22
Tetraethylorthocarbonat ≥98%
Tetraethylorthocarbonat
Purity: 98+% CAS No.: 78-09-1 Molecular Formula: C9H20O4 Formula Weight: 192.26 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 52°(125°F) Refractive Index: 1.3930 Boiling Point: 158-161° Beilstein Reference: 1747401 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00009221
Formel: C₉H₂₀O₄
MW: 192,26 g/mol
Siedepunkt: 158…161 °C
Dichte: 0.917
Flash-Pt: 52 °C (125 °F)
MDL Number: MFCD00009221
CAS-Nummer: 78-09-1
EINECS: 201-082-2
UN: 3272
ADR: 3,III