Thuliumtriacetat Hydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
14582.04
14582.09
14582.04EA
256
CHF
14582.04
14582.09
Thuliumtriacetat Hydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Thuliumtriacetat Hydrat
Purity: 99.9%
CAS No.: 314041-04-8
Molecular Formula: Tm(OOCCH3)3.xH2O
Formula Weight: 346.07(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00013046
Formel:
C₆H₉O₆Tm·H₂O MW: 346.07 g/mol (anhy) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013046 CAS-Nummer: 314041-04-8 EINECS: 254-326-5 |