Valeriansäurehydrazid 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Pentanehydrazide
L01555.06
L01555.14
L01555.06EA
51.9
CHF
L01555.06
L01555.14
Valeriansäurehydrazid 95%
Valeriansäurehydrazid
Purity: 95%
CAS No.: 38291-82-6
Molecular Formula: CH3(CH2)3CONHNH2
Formula Weight: 116.16
Melting Point: 55-64°
Beilstein Reference: 1744747
Formel:
C₅H₁₂N₂O MW: 116,16 g/mol Melting Pt: 55…64 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00025137 CAS-Nummer: 38291-82-6 EINECS: 253-864-8 |