Diisopropylmethylphosphonat 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A12904.06 A12904.14 A12904.22
A12904.06EA 90.8 CHF
A12904.06 A12904.14 A12904.22
Diisopropylmethylphosphonat 95%
Diisopropylmethylphosphonat
Purity: 95% CAS No.: 1445-75-6 Molecular Formula: C7H17O3P Formula Weight: 180.18 Refractive Index: 1.4100 Boiling Point: 50-51°/1mm MDL No.: MFCD00015022
Formel: C₇H₁₇O₃P
Siedepunkt: 50…51 °C (1 mmHg)
Dichte: 0.976
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015022
CAS-Nummer: 1445-75-6
EINECS: 215-896-0