Ampicillin Natriumsalz USP, Ultrareine Qualität
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
0339-EU-25GEA 287 CHF
0339-EU-25G
Ampicillin Natriumsalz USP, Ultrareine Qualität
Ampicillin Natriumsalz
Stört die Bildung bakterieller Zellwände. Arbeitskonzentration: 50 μg/ml.
Formel: C₁₆H₁₈N₃NaO₄S
MW: 371,39 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00064313
CAS-Nummer: 69-52-3
EINECS: 200-708-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Kristallinität BESTANDEN
Dimethylanilin (P/F) BESTANDEN
Identifikation BESTANDEN
Methylenchlorid <= 0,2%
pH (1%, Wasser) bei 25 °C 8,0 - 10,0
Wirkstoffgehalt (wasserfrei) 845 mcg/mg - 988 mcg/mg
Wirkstoffgehalt (Istzustand) 916,54 mcg/mg
Wasser (KF) <= 2,0%