Dextransulfat Natriumsalz, M.W. 40000 - 50000
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Dextran sulphate sodium from Dextran
J14489.09 J14489.22 J14489.18
J14489.09EA 321 CHF
J14489.09 J14489.22 J14489.18
Dextransulfat Natriumsalz, M.W. 40000 - 50000
Dextran sulphate sodium salt
Formel: (C₆H₇Na₃O₁₄S₃)n
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081551
CAS-Nummer: 9011-18-1
Merck Index: 14,2951