3-Iodoxetan 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Iodo-1,3-epoxypropane, 1,3-Epoxy-2-iodopropane
H57302.MDEA 363 CHF
H57302.MD H57302.ME
3-Iodoxetan 95%
3-Iodoxetan
Formel: C₃H₅IO
MW: 183.98 g/mol
Siedepunkt: 166 °C
Dichte: 2.14
Flash-Pt: 54 °C (129 °F)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08544403
CAS-Nummer: 26272-85-5
UN: 1993
ADR: 3 III
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable