4,6-Dichlor-5-nitropyrimidin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H56252.03 H56252.06 H56252.14
H56252.03EA 120 CHF
H56252.03 H56252.06 H56252.14
4,6-Dichlor-5-nitropyrimidin ≥98%
4,6-Dichloro-5-nitropyrimidine
Formel: C₄HCl₂N₃O₂
Melting Pt: 100…103 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006107
CAS-Nummer: 4316-93-2
EINECS: 224-340-6