Diethylchlorphosphat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H33820.14 H33820.22
H33820.14EA 74.2 CHF
H33820.14 H33820.22
Diethylchlorphosphat ≥97%
Diethylchlorphosphat
Formel: C₄H₁₀ClO₃P
Siedepunkt: 60 °C (2 mmHg)
Dichte: 1.194
Flash-Pt: 61 °C (142 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009075
CAS-Nummer: 814-49-3
EINECS: 212-369-4
UN: 3278
ADR: 6.1,I