4-Methylbenzamidoxim
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyms:
N-Hydroxy-4-methylbenzimidamide
13231-500
13231-1
CAYM13231-500EA
47.3
CHF
CAYM13231-500
CAYM13231-1
4-Methylbenzamidoxim
4-Methylbenzamidoxim
Formel:
C₈H₁₀N₂O MW: 150,18 g/mol |
MDL Number:
MFCD00019952 CAS-Nummer: 19227-13-5 |