3-Aminobenzamidoxim
Lieferant: Cayman Chemical
11074-500 11074-1 11074-5
CAYM11074-500EA 65.5 CHF
CAYM11074-500 CAYM11074-1 CAYM11074-5
3-Aminobenzamidoxim
3-Aminobenzamidoxim
Formel: C₇H₉N₃O
MDL Number: MFCD08061150
CAS-Nummer: 100524-07-0