1,3-Dicyclohexylharnstoff
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyms: N,N′-Dicyclohexylurea, N,N'-Dicyclohexylurea
10004971-10 10004971-25
CAYM10004971-10EA 41.2 CHF
CAYM10004971-10 CAYM10004971-25
1,3-Dicyclohexylharnstoff
1,3-Dicyclohexylharnstoff
Formel: C₁₃H₂₄N₂O
MDL Number: MFCD00003829
CAS-Nummer: 2387-23-7
EINECS: 219-213-7