3-Bromphenylhydraziniumchlorid
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 3-Bromophenylhydrazine hydrochloride, 1-(3-Bromophenyl)hydrazine hydrochloride
AS21135G25 AS21135G100
ACTIAS21135G25EA 0 CHF
ACTIAS21135G25 ACTIAS21135G100
3-Bromphenylhydraziniumchlorid
3-Bromphenylhydraziniumchlorid
Formel: C₆H₈BrClN₂
MW: 223.5 g/mol
MDL Number: MFCD00012933
CAS-Nummer: 27246-81-7
EINECS: 248-362-0