Myristinsäure
Lieferant: Cayman Chemical
Achtung
Synonyms: Tetradecylic acid, Tetradecanoic acid
13351-1 13351-5 13351-10
CAYM13351-1EA 30.5 CHF
CAYM13351-1 CAYM13351-5 CAYM13351-10
Myristinsäure
Myristinsäure
Formel: C₁₄H₂₈O₂
MW: 228.38 g/mol
Siedepunkt: 319
Melting Pt: 51…54 °C
Dichte: 0.8622 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: >165 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00002744
CAS-Nummer: 544-63-8
EINECS: 208-875-2
Merck Index: 12,06416