4-Amino-N,N-dimethylbenzolsulfonamid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H33747.03 H33747.06
H33747.03EA 143 CHF
H33747.03 H33747.06
4-Amino-N,N-dimethylbenzolsulfonamid 97%
4-Amino-N,N-dimethylbenzolsulfonamid
Formel: C₈H₁₂N₂O₂S
MW: 200,26 g/mol
Melting Pt: 168…170 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00031428
CAS-Nummer: 1709-59-7
EINECS: 216-970-5