3-Aminothiobenzamid
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyms: 3-Aminobenzothioamide
11064-500 11064-1 11064-5
CAYM11064-500EA 67.1 CHF
CAYM11064-500 CAYM11064-1 CAYM11064-5
3-Aminothiobenzamid
3-Aminothiobenzamid
Formel: C₇H₈N₂S
MW: 152.22 g/mol
MDL Number: MFCD04973325
CAS-Nummer: 78950-36-4