Chloramphenicol 97,0-103,0%, Ultrareine Qualität
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
0230-EU-100GEA 102.5 CHF
0230-EU-100G
Chloramphenicol 97,0-103,0%, Ultrareine Qualität
Chloramphenicol
Hemmt die Proteinsynthese bei der Peptidyltransferase. Empfohlene Arbeitskonzentration: 20 μg/ml.
Formel: Cl₂CHCONHCH(CH₂OH)CH(OH)C₆H₄NO₂
MW: 323,13 g/mol
Siedepunkt: 645 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 150 °C
Dichte: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00078159
CAS-Nummer: 56-75-7
EINECS: 200-287-4
Merck Index: 13,02087
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Chromatographische Reinheit BESTANDEN
Kristallinität BESTANDEN
Identifikation Bestanden
Schmelzbereich 149 - 153 °C
pH (2,5%, Wasser) bei 25 °C 4,5 - 7,5
Reinheit 97,0 – 103,0%
Spezifische Rotation +17,0 °C - +20,0 °C