3-Amino-1H-indazol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
1H-Indazol-3-amine, Indazol-3-amine, 1H-Indazol-3-ylamine, Indazol-3-ylamine, 3-Amino-1H-indazole
H33435.03
H33435.09
H33435.03EA
114
CHF
H33435.03
H33435.09
3-Amino-1H-indazol 97%
3-Amino-1H-indazole
Formel:
C₇H₇N₃ MW: 133.15 g/mol Melting Pt: 150…152 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00182045 CAS-Nummer: 874-05-5 UN: 2811 ADR: 6.1 III |