L-Methionin
Lieferant: Roth Carl
Synonyms: (S)-(-)-2-Amino-4-(methylthio)butyric acid, (S)-(-)-Methionine, L(-)-Methionine, (S)-(-)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid, H-Met-OH, Methionine, (S)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
9359.1 9359.2
ROTH9359.1EA 44.3 CHF
ROTH9359.1 ROTH9359.2
L-Methionin
L-Methionin
Formel: C₅H₁₁NO₂S
MW: 149.21 g/mol
Siedepunkt: 278
Melting Pt: 136
Dichte: 1.373 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00063097
CAS-Nummer: 63-68-3
EINECS: 200-562-9
Merck Index: 13,06004