4-Amino-2-methylpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
4-Amino-2-picoline, 2-Methyl-4-pyridylamine, 2-Methylpyridin-4-amine
AS1631G5
AS1631G100
ACTIAS1631G5EA
0
CHF
ACTIAS1631G5
ACTIAS1631G100
4-Amino-2-methylpyridin
4-Amino-2-methylpyridin
Formel:
C₆H₈N₂ MW: 108.14 g/mol |
MDL Number:
MFCD00186509 CAS-Nummer: 18437-58-6 |