5-Amino-2,3-dichlorpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS7230G5
AS7230G1
AS7230G25
ACTIAS7230G5EA
0
CHF
ACTIAS7230G5
ACTIAS7230G1
ACTIAS7230G25
5-Amino-2,3-dichlorpyridin
5-Amino-2,3-dichlorpyridin
Formel:
C₅H₄Cl₂N₂ |
MDL Number:
MFCD03840434 CAS-Nummer: 98121-41-6 |