Dimethylsulfoxid-[D6] (99,8% D)
Lieferant: Roth Carl
Synonyms: DMSO deuteriertDMSO-D6Methylsulfoxid deuteriert
ROTHAE60.2EA 305.5 CHF
ROTHAE60.2
Dimethylsulfoxid-[D6] (99,8% D)
Dimethylsulfoxid-[D6]
Formel: D₃CS(O)CD₃
MW: 84,09 g/mol
Siedepunkt: 189 °C (5 mmHg)
Melting Pt: 20,2 °C
Dichte: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 82 °C (geschlossener Tiegel)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002090
CAS-Nummer: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0