N-Iodsuccinimid
Lieferant: Molekula
|
Achtung
|
Synonyms:
N-Iodbernsteinsäureimid
, 1-Iod-1,4-butandisäureimid
, N-Iod-1,4-butandisäureimid
, NIS
, 1-Iodbernsteinsäureimid
MOLEM21304303.25GEA
0
CHF
MOLEM21304303.25G
N-Iodsuccinimid
N-Iodsuccinimid
Formel:
C₄H₄INO₂ MW: 224,99 g/mol Siedepunkt: 356 °C (1013 hPa) Melting Pt: 200…202 °C Dichte: 2,245 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00005512 CAS-Nummer: 516-12-1 EINECS: 208-221-6 Merck Index: 13,05065 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...