Trifluoressigsäure ≥99,9% für die Peptidsynthese
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: TFA
84578.290EA 330 CHF
84578.290
Trifluoressigsäure ≥99,9% für die Peptidsynthese
Trifluoressigsäure
Formel: C₂HF₃O₂
MW: 114,02 g/mol
Siedepunkt: 71,8 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –15 °C
Dichte: 1,490 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004169
CAS-Nummer: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN: 2699
ADR: 8,I
Merck Index: 13,09754
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/83/92/728392.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (berechnet auf wasserfrei) Min. 99,9 %
Aussehen Klare farblose Flüssigk.
Dichte (20/4) 1,475 - 1,500
Prüfung auf Identität Entspricht
Verdampfungsrückstand Max. 0,002 %
Wasser Max. 0,02 %
Absorption (260 nm) Max. 1
Absorption (300 nm) Max. 0,03