N,N-Dimethylacetamid, SupraSolv® für die Headspace-Gaschromatographie, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: Essigsäuredimethylamid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.00399.1000EA 375 CHF
1.00399.1000
N,N-Dimethylacetamid, SupraSolv® für die Headspace-Gaschromatographie, Supelco®
N,N-Dimethylacetamid
Formel: CH₃CON(CH₃)₂
MW: 87,12 g/mol
Siedepunkt: 166,1 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –20 °C
Dichte: 0,937 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 70 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008686
CAS-Nummer: 127-19-5
EINECS: 204-826-4
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03254
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/13/2298913.jpg