Containers with screw cap
Lieferant: ANICRIN
C200S120 C200S220 C200P110 C200S110
ANICC200S120EA 123 CHF
ANICC200S120 ANICC200S220 ANICC200P110 ANICC200S110
Containers with screw cap
Probenbehälter Universalbehälter
Containers made of PS or PP with colour coded screw caps.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Bestellinformation: Specify the cap colour (red, yellow and white) required.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904