VWR®, Glühschalen
Lieferant: VWR Collection
459-0233EA 47.4 CHF
459-0233 459-0232 459-0231 459-0230 459-0229 459-0228 459-0227
VWR®, Glühschalen
Schiffchen Verbrennungsschiffchen
Porzellan, glasiert, hergestellt gemäß DIN 12904.
  • Schalen sind temperaturbeständig bis 1000 °C
  • Stabil mit großem, flachem, unglasiertem Boden
  • Glasiertes Porzellan hat eine hohe Beständigkeit gegen Säuren und Laugen