VWR®, Mörser, ohne Pistille
Lieferant: VWR Collection
410-0117EA 624 CHF
410-0117 410-0108 410-0118 410-0116 410-0115 410-0114 410-0113 410-0112 410-0111 410-0110 410-0109
VWR®, Mörser, ohne Pistille
Mörser und Pistille Mörser
Porzellan, hergestellt nach DIN 12906
  • Mit Ausguss
  • Außen glasiert, Reibfläche unglasiert
  • Höchst beständig gegen Säuren und Basen