Diese Medikamenten-Kühlschränke sind speziell für die sichere Lagerung von pharmazeutischen Produkten gemäß DIN 58345 konzipiert. Sie bieten maximalen Lagerplatz auf einer Grundfläche von 60 cm, und die Unterbaumodelle sind nur 820 mm hoch und passen praktisch unter jede Arbeitsfläche.
- Elektronische Temperatursteuerung mit Regelgenauigkeit von 0,1 °C
- Akustische und visuelle Alarme bei Türöffnung und Temperaturabweichung (einstellbar)
- RS485-Schnittstelle und potentialfreier Kontakt für zentrale Überwachung
- Selbstschließende Tür mit Schloss und wechselbarem Anschlag
- LED-Innenbeleuchtung mit Schalter bei Modellen mit Glastüren
- Das verwendete Kältemittel ist Kohlenwasserstoff: R 600a
Das Umluftkühlsystem sorgt zusammen mit dem elektronischen Reglersystem für eine hohe Temperaturkonstanz und gleichmäßige Temperaturverteilung. Der Comfort Regler speichert die maximal und minimal aufgetretenen Innenraumtemperaturen, die letzten drei Temperaturalarme sowie Uhrzeit, Datum und Dauer des Alarms. Auf dem digitalen Display werden die genaue Temperatur und der Betriebsstatus angezeigt. Ein sekundärer Sicherheitsthermostat schützt den Inhalt vor Temperaturen unter +2 °C. Zudem gibt der Alarm für Stromausfall unmittelbar nach einem Stromausfall für mindestens 12 Stunden ein akustisches und optisches Signal ab (der Alarm kann sofort ausgeschaltet werden).
Der Innenraum besteht aus weißem, nahtlosem Kunststoff mit abgerundeten Ecken für eine einfache Reinigung. Die engmaschigen Roste gewährleisten, dass Objekte nicht kippen; die Einlegeböden sind bei 90°-Türöffnung herausnehmbar.
Optionen: Höhenverstellbare Füße für die Modelle MKv 3910 und MKv 3913; Stapelkit und Rollenset für die Modelle MKUv 1610 und MKUv 1613. Die vorgebohrte Zugangsöffnung kann einen PT100-Sensor oder ähnlich aufnehmen.
Temperaturbereich: +3 bis +8 °C