Abfallcontainer für Schnittwerkzeuge, Medibox®
Lieferant: B. Braun
9193627 9193618 9193424 9193639
BRAU9193627EA 511 CHF
BRAU9193627 BRAU9193618 BRAU9193424 BRAU9193639
Abfallcontainer für Schnittwerkzeuge, Medibox®
Behälter Abfallbehälter für spitze/scharfe Abfälle
Medibox®-Container eignen sich für die einfache und sichere Entsorgung spitzer und scharfer Gegenstände im medizinischen Umfeld. Mit verschiedenen Öffnungen für eine sichere Entsorgung ohne Kontakt. Gemäß internationalen Vorgaben.
  • Schlag- und durchdringfest
  • Freistehendes, ergonomisches Design mit einfacher Handhabung
  • Verwendungshinweise durch selbsterklärende Piktogramme
  • Große Öffnung erleichtert das Einführen medizinischer Schnittinstrumente
  • Kennzeichnung des maximalen Füllstandes durch Füllline und sichtbarer Inhaltshöhe
  • Irreversibler Mechanismus zur Endverriegelung
Zertifizierungen: EN ISO 23907